missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Biotinylcaproylaminocaproylaminocaproyl N-Hydroxysuccinimide, TRC

Artikelnummer. 30345920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30345920 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30345920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3957185MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Biotinylcaproylaminocaproylaminocaproyl N-Hydroxysuccinimide
CAS 1322625-23-9
Molekylær formel C32 H52 N6 O8 S
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C32H52N6O8S/c39-25(13-5-2-10-20-35-27(41)15-8-7-12-24-31-23(22-47-24)36-32(45)37-31)33-19-9-1-4-14-26(40)34-21-11-3-6-16-30(44)46-38-28(42)17-18-29(38)43/h23-24,31H,1-22H2,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,41)(H2,36,37,45)/t23-,24-,31-/m0/s1
SMIL O=C(CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 6-[6-[6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexanoylamino]hexanoylamino]hexanoate
Molekylvægt (g/mol) 680.856
Formel vægt 680.357
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.