missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Biotinyl p-Aminophenyl Arsenic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Biotinyl p-Aminophenyl Arsenic Acid |
| CAS | 212391-23-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H22AsN3O4S |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | As-[4-[[5-[(3aS,4, S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]phenyl]arsenic Acid |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C([As](O)O)C=C1)CCCC[C@H]2C3C(NC(N3)=O)CS2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.35 |
| Formel vægt | 427.0547 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?