Få mere at vide
N-[Beta-Hydroxy-Beta-(4-hydroxyphenyl)ethyl] Ractopamine(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[beta-Hydroxy-beta-(4-hydroxyphenyl)ethyl] Ractopamine(Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO5/c1-18(2-3-19-4-10-22(28)11-5-19)27(16-25(31)20-6-12-23(29)13-7-20)17-26(32)21-8-14-24(30)15-9-21/h4-15,18,25-26,28-32H,2-3,16-17H2,1H3 |
| Formel vægt | 437.2202 |