Få mere at vide
N-Beta-D-Galactopyranosyl-N’-[(2-methanethiosulfonyl)ethyl]urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-beta-D-Galactopyranosyl-N'-[(2-methanethiosulfonyl)ethyl]urea |
| CAS | 550325-50-3 |
| Molekylær formel | C10 H20 N2 O8 S2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O8S2/c1-22(18,19)21-3-2-11-10(17)12-9-8(16)7(15)6(14)5(4-13)20-9/h5-9,13-16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6+,7+,8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | CS(=O)(=O)SCCNC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC navn | 1-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]urea |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.4 |
| Formel vægt | 360.0661 |