missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Beta-D-Galactopyranosyl-N’-[(2-methanethiosulfonyl)ethyl]urea, TRC

Artikelnummer. 30406359
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406359 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1548805MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-beta-D-Galactopyranosyl-N'-[(2-methanethiosulfonyl)ethyl]urea
CAS 550325-50-3
Molekylær formel C10 H20 N2 O8 S2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20N2O8S2/c1-22(18,19)21-3-2-11-10(17)12-9-8(16)7(15)6(14)5(4-13)20-9/h5-9,13-16H,2-4H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6+,7+,8-,9-/m1/s1
SMIL CS(=O)(=O)SCCNC(=O)N[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn 1-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]urea
Molekylvægt (g/mol) 360.4
Formel vægt 360.0661
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.