Få mere at vide
N-Benzyltropinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15362022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15362022 25 g 25g
15352022 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15362022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269870250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 28957-72-4
Molekylær formel C14H17NO
Molekylvægt (g/mol) 215.30
MDL nummer MFCD00151640
InChI nøgle RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
PubChem CID 119846
IUPAC navn 8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
SMIL O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyltropinone
Smeltepunkt 28.5°C to 30.5°C
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.556
Mængde 25 g
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzyltropinone, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.