Få mere at vide
N-benzyltropinon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081524
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10081524 1 g 1g
10159152 10 g 10g
10595544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10081524 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07738DA
Kemiske identifikatorer
CAS 28957-72-4
Molekylær formel C14H17NO
Molekylvægt (g/mol) 215.30
MDL nummer MFCD00151640
InChI nøgle RSUHKGOVXMXCND-UHFFFAOYNA-N
Synonym 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, n-benzylnortropinone, n-benzyltropinone, 8-benzyl-8-aza-bicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-phenylmethyl, n-benzyl tropinone, 8-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-on, n-benzyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one
PubChem CID 119846
IUPAC navn 8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on
SMIL O=C1CC2CCC(C1)N2CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 215.29
Procent renhed 97%