Få mere at vide
N-Benzyltrifluoromethanesulfonamide, 97%
Artikelnummer. 11399335
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11399335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16705.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 36457-58-6 | C8H8F3NO2S | 239.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36457-58-6
Molekylær formel C8H8F3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 239.21
MDL nummer MFCD00042074
InChI nøgle IJHVVEQTOXFGCL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118985
IUPAC navn N-benzyl-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
SMIL FC(F)(F)S(=O)(=O)NCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyltrifluoromethanesulfonamide
Smeltepunkt 44°C to 46°C
Lineær formel C6H5CH2NHSO2CF3
Mængde 5 g
Beilstein 2119124
Synonym n-benzyltrifluoromethanesulfonamide, n-benzyltriflamide, n-benzyl trifluoromethanesulfonamide, n-benzyl-1,1,1-trifluoromethanesulphonamide, benzyl trifluoromethyl sulfonyl amine, trifluoromethanesulfonamidenbenzyl, acmc-1ahjf, 1,1,1-trifluoro-n-phenylmethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide,1,1,1-trifluoro-n-phenylmethyl, methanesulfonamide, 1,1,1-trifluoro-n-phenylmethyl
Formel vægt 239.22
Procent renhed 97%