Få mere at vide
N-benzyltrifluoracetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyltrifluoroacetamide |
| CAS | 7387-69-1 |
| Molekylær formel | C9 H8 F3 N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoro-N-(phenylmethyl)acetamide, N-Benzyl-2,2,2-trifluoro-acetamide, NSC 24676 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8F3NO/c10-9(11,12)8(14)13-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,13,14) |
| SMIL | FC(F)(F)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | N-benzyl-2,2,2-trifluoracetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.16 |
| Formel vægt | 203.0558 |