Få mere at vide
N-benzylthiourea, 98%
Artikelnummer. 11357406
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11357406 5 g 5g
11367406 25 g 25g
11377406 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09400.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 621-83-0 | C8H10N2S | 166,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 621-83-0
Molekylær formel C8H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 166.24
MDL nummer MFCD00041370
InChI nøgle UCGFRIAOVLXVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzylthiourea, 1-benzyl-2-thiourea, n-benzylthiourea, thiourea, phenylmethyl, urea, 1-benzyl-2-thio, unii-mrp6y7412k, amino benzylamino methane-1-thione, n-benzylthioformamide, benzylthioharnstoff, n-benzyl thiourea
PubChem CID 737375
IUPAC navn benzylthiourinstof
SMIL NC(=S)NCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylthiourea
Smeltepunkt 162 °C til 166 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 972372
Formel vægt 166.25
Procent renhed 98%