Få mere at vide
N-Benzylquininium chloride, 95%
Artikelnummer. 15480218
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480218 1 g 1g
15490218 5 g 5g
15400228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53424.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 67174-25-8 | C27H31ClN2O2 | 451.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67174-25-8
Molekylær formel C27H31ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 451.007
MDL nummer MFCD00198105
InChI nøgle JYDIJFKNXHPWBJ-PRJMIWRBSA-M
Synonym n-benzylquininiumchloride chiralphase-transfercatalyst
PubChem CID 133611806
IUPAC navn (R)-[(2S,4R,5S)-1-benzyl-5-ethenyl-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;chlorid
SMIL COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CC[N+]3(CC4C=C)CC5=CC=CC=C5)O.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzylquininium chloride
Smeltepunkt 200°C to 205°C (decomposition)
Mængde 1 g
Optisk rotation −235° (c=1.5 in Water)
Formel vægt 451.01
Procent renhed 95%