Få mere at vide
N-Benzylprop-2-en-1-amine, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylprop-2-en-1-amine |
| CAS | 4383-22-6 |
| Molekylær formel | C10H13N |
| MDL nummer | MFCD00463446 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C=CCNCC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.22 |
| Procent renhed | 97% |