Få mere at vide
N-Benzylpiperidine-4-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzylpiperidine-4-carboxamide |
| CAS | 320420-00-6 |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O . H Cl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-Benzyl-isonipecotamide Hydrochloride, N-(Phenylmethyl)-4-piperidinecarboxamide Hydrochloride, N-(Phenylmethyl)piperidine-4-carboxamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c16-13(12-6-8-14-9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14H,6-10H2,(H,15,16);1H |
| SMIL | Cl.O=C(NCc1ccccc1)C2CCNCC2 |
| IUPAC navn | N-benzylpiperidine-4-carboxamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.756 |
| Formel vægt | 254.119 |