Få mere at vide
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid, 98%
Beskrivelse
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid er et reagens, der anvendes til fremstilling af peptidthiosyrer, se peptidprækursorer. Anvendes også til fremstilling af aminoglycosidderivater til funktionen af topoisomerase til både human og bakteriel hæmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid er et reagens, der anvendes til fremstilling af peptidthiosyrer se peptidprækursorer. Anvendes også til fremstilling af aminoglycosidderivater til funktionen af topoisomerase til både human og bakteriel hæmning.
Opløselighed Opløseligt i
chloroform, methanol, acetone (0,1 g/ml).
Noter
Fugtfølsom. Opbevaringstemperatur 2-8 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide |
| Smeltepunkt | 77 °C til 82 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1387927 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, methanol, acetone (0,1 g/ml). |
| Formel vægt | 249.23 |
| Procent renhed | 99% |