Få mere at vide
N-(benzyloxycarbonyloxy)succinimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470123
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470123 5 g 5g
11480123 25 g 25g
11490123 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470123 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12153.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13139-17-8 | C12H11NO5 | 249.222 g/mol
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid er et reagens, der anvendes til fremstilling af peptidthiosyrer, se peptidprækursorer. Anvendes også til fremstilling af aminoglycosidderivater til funktionen af topoisomerase til både human og bakteriel hæmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(N-Benzyloxycarbonyloxy)succinimid er et reagens, der anvendes til fremstilling af peptidthiosyrer se peptidprækursorer. Anvendes også til fremstilling af aminoglycosidderivater til funktionen af topoisomerase til både human og bakteriel hæmning.
Opløselighed Opløseligt i
chloroform, methanol, acetone (0,1 g/ml).
Noter
Fugtfølsom. Opbevaringstemperatur 2-8 °C. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-17-8
Molekylær formel C12H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 249.222
MDL nummer MFCD00005513
InChI nøgle MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC navn benzyl(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)carbonat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N- (Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
Smeltepunkt 77°C to 82°C
Mængde 5 g
Beilstein 1387927
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol,acetone (0.1g/mL).
Formel vægt 249.23
Procent renhed 99%