Få mere at vide
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid, 98%
Artikelnummer. 10348300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348300 100 g Glasflaske 100g
10124650 25 g Glasflaske 25g
10188033 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10348300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211171000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 13139-17-8 | C12H11NR.5 | 249,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13139-17-8
Molekylær formel C12H11NO5
Molekylvægt (g/mol) 249.22
MDL nummer MFCD00005513
InChI nøgle MJSHDCCLFGOEIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-benzyloxycarbonyloxy succinimide, cbz-osu, cbz-onsu, benzyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, benzyl succinimido carbonate, z-osu, n-carbobenzoxyoxysuccinimide, n-benzyloxycarbonyloxy-succinimide, cbzosu, carbobenzoxy succinimide
PubChem CID 83172
IUPAC navn benzyl(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)carbonat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimide
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 77 °C til 82 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,25% maks. (60 °C, 2 timer, 1 mm Hg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation (10% i acetone) Klar farveløs til næsten farveløs
Formel vægt 249.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver