Få mere at vide
N-benzyloxycarbonylhydroxylamin, TRC
Artikelnummer. 30345370
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30345370 1 g
1 options
Artikelnummer. 30345370 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2859151G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine
CAS 3426-71-9
Molekylær formel C8 H9 N O3
Mængde 1 g
Synonym Carbamic acid, N-hydroxy-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, hydroxy-, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamic acid, hydroxy-, phenylmethyl ester (9CI), Benzyl N-hydroxycarbamate, Benzyl hydroxycarbamate, N-Benzyloxycarbonylhydroxylamine, N-Cbz-hydroxylamine, N-Hydroxycarbamic acid benzyl ester, NSC 528506, N-Hydroxycarbamic acid phenylmethyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c10-8(9-11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H,6H2,(H,9,10)
SMIL ONC(=O)OCc1ccccc1
IUPAC navn benzyl N-hydroxycarbamat
Molekylvægt (g/mol) 167.16
Formel vægt 167.0582