missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonylglycine Thioamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonylglycine Thioamide |
| CAS | 49548-40-5 |
| Molekylær formel | C10H12N2O2S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzyl (2-amino-2-thioxoethyl) Carbamate, Phenylmethyl (2-Amino-2-thioxoethyl)carbamate, Phenylmethyl N-(2-Amino-2-thioxoethyl)carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O2S/c11-9(15)6-12-10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,15)(H,12,13) |
| SMIL | NC(=S)CNC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl N-(2-amino-2-sulfanylideneethyl)carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.28 |
| Formel vægt | 224.0619 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?