Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester, 98%
Artikelnummer. 15489308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489308 25 g 25g
15479308 5 g 5g
15499308 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62858.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1212-53-9 | C11H13NO4 | 223.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1212-53-9
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
MDL nummer MFCD00043631
InChI nøgle DZYBBBYFLOPVOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-gly-ome, z-glycine methyl ester, methyl 2-benzyloxy carbonyl amino acetate, carbobenzyloxyglycine methyl ester, n-cbz-glycine methyl ester, methyl n-benzyloxycarbonylglycinate, cbz-glycine methyl ester, carbobenzoxyglycine methyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino acetate, glycine, n-phenylmethoxy carbonyl-, methyl ester
PubChem CID 71033
SMIL COC(=O)CNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonylglycine methyl ester
Smeltepunkt 22°C to 26°C
Kogepunkt 147°C to 151°C
Lineær formel C6H5CH2OCONHCH2CO2CH3
Mængde 25 g
IUPAC navn methyl-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}acetat
Formel vægt 223.23
Procent renhed 98%