Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonylglycin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458466
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458466 25 g 25g
11468466 100 g 100g
11478466 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15928.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1138-80-3 | C10H11NO4 | 209.201 g/mol
N-Carbobenzoxyglycin bruges i dipeptidsyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Carbobenzoxyglycin anvendes i
dipeptidsyntesen.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1138-80-3
Molekylær formel C10H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 209.201
MDL nummer MFCD00002691
InChI nøgle CJUMAFVKTCBCJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbobenzyloxyglycine, n-cbz-glycine, z-gly-oh, carbobenzyloxyglycine, carbobenzoxyglycine, n-benzyloxycarbonylglycine, n-carbobenzoxyglycine, cbz-gly-oh, cbz gly, benzyloxycarbonylglycine
PubChem CID 14349
ChEBI CHEBI:16532
IUPAC navn 2-(phenylmethoxycarbonylamino)eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonylglycine
Smeltepunkt 119°C to 122°C
Lineær formel C6H5CH2OCONHCH2CO2H
Beilstein 526877
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Mængde 25 g
Formel vægt 209.2
Procent renhed ≥98%