Få mere at vide
N-(Benzyloxycarbonyl)sarcosine, 95%
Artikelnummer. 15478708
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478708 5 g 5g
15488708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62135.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39608-31-6 | C11H13NO4 | 223.228 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39608-31-6
Molekylær formel C11H13NO4
Molekylvægt (g/mol) 223.228
MDL nummer MFCD00021747
InChI nøgle CBWFTZNMONHKNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-sar-oh, cbz-sar-oh, n-benzyloxycarbonyl sarcosine, carbobenzoxy sarcosine, z-sarcosine, glycine, n-methyl-n-phenylmethoxy carbonyl, n-cbz-sarcosine, 2-benzyloxy carbonyl methyl amino acetic acid, n-carbobenzoxy sarcosine, benzyloxycarbonyl sarcosine
PubChem CID 97053
IUPAC navn 2-[methyl(phenylmethoxycarbonyl)amino]eddikesyre
SMIL CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Benzyloxycarbonyl)sarcosine
Mængde 5 g
Formel vægt 223.23
Procent renhed 95%