missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyloxycarbonyl-O-(2-chloro-2,2-diphenyl)acetyl Nortropine, TRC

Artikelnummer. 30334650
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334650 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334650 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2861605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-O-(2-chloro-2,2-diphenyl)acetyl Nortropine
CAS 1391053-22-7
Molekylær formel C29H28ClNO4
Mængde 5 mg
Synonym N-Desmethyl N-Benzyloxycarbonyltropan-3alpha-yl-(2-chloro-2,2-diphenyl)acetate
InChI formel InChI=1S/C29H28ClNO4/c30-29(22-12-6-2-7-13-22,23-14-8-3-9-15-23)27(32)35-26-18-24-16-17-25(19-26)31(24)28(33)34-20-21-10-4-1-5-11-21/h1-15,24-26H,16-20H2/t24-,25+,26+
SMIL ClC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2C(=O)OCc3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC navn benzyl (1S,5R)-3-(2-chloro-2,2-diphenylacetyl)oxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 489.99
Formel vægt 489.1707
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.