Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl Nortropine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl Nortropine |
| CAS | 109840-91-7 |
| Molekylær formel | C15 H19 N O3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO3/c17-14-8-12-6-7-13(9-14)16(12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-14,17H,6-10H2/t12-,13+,14+ |
| SMIL | O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2C(=O)OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | benzyl (1R,5S)-3-hydroxy-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.32 |
| Formel vægt | 261.1365 |