missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyloxycarbonyl Lisinopril Cyclohexyl Analogue Ethyl Methyl Diester, TRC

Artikelnummer. 30337888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337888 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2857101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl Lisinopril Cyclohexyl Analogue Ethyl Methyl Diester
CAS 1356930-73-8
Molekylær formel C32H49N3O7
Mængde 1 mg
Synonym (S)-1-[N2-(1-Carboxy-3-cyclohexylpropyl)-N-benzyloxycarbonyl-L-lysyl]-L-proline Ethyl Methyl Diester
InChI formel InChI=1S/C32H49N3O7/c1-3-41-30(37)27(20-19-24-13-6-4-7-14-24)34-26(29(36)35-22-12-18-28(35)31(38)40-2)17-10-11-21-33-32(39)42-23-25-15-8-5-9-16-25/h5,8-9,15-16,24,26-28,34H,3-4,6-7,10-14,17-23H2,1-2H3,(H,33,39)/t26-,27-,28-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCC1CCCCC1)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)OC
IUPAC navn methyl (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-4-cyclohexyl-1-ethoxy-1-oxobutan-2-yl]amino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 587.75
Formel vægt 587.3571
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.