Få mere at vide
N-benzyloxycarbonyl-L-valin N-succinimidylester, 98%
Artikelnummer. 15458196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458196 25 g 25g
15448196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63253.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 3496-11-5 | C17H27ClN8O5 | 458,90 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-valin N-succinimidylester, er en aminosyre, som er meget udbredt i medicinal- og fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzyloxycarbonyl-L-valin N-succinimidylester, er en aminosyre, som er meget udbredt i farmaceutiske og fødevareindustrien.
Opløselighed Opløseligt i
1 mmol i 2 ml DCM.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3496-11-5
MDL nummer MFCD00053547
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester
Smeltepunkt 114 °C til 118 °C
Farve Hvid
Molekylær formel C17H20N2O6
Beilstein 1555287
Synonym z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide
Opløselighedsinformation Opløselig i 1 mmol i 2 ml DCM.
InChI nøgle MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoat
Molekylvægt (g/mol) 348.36
Mængde 25 g
PubChem CID 853556
Formel vægt 348.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver