Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester, 98%
Artikelnummer. 15448196
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448196 5 g 5g
15458196 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448196 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63253.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3496-11-5 | C17H27ClN8O5 | 458.90 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-valin N-succinimidylester, er en aminosyre, som er meget udbredt i medicinal- og fødevareindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzyloxycarbonyl-L-valin N-succinimidylester, er en aminosyre, som er meget udbredt i farmaceutiske og fødevareindustrien.
Opløselighed Opløseligt i
1 mmol i 2 ml DCM.
Noter
Varmefølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3496-11-5
MDL nummer MFCD00053547
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester
Smeltepunkt 114°C to 118°C
Farve Hvid
Molekylær formel C17H27ClN8O5
Beilstein 1555287
Synonym blasticidin s hcl
Opløselighedsinformation Soluble in 1mmol in 2mL DCM.
InChI nøgle YQXYQOXRCNEATG-UHFFFAOYNA-N
SMIL CN(CCC(CC(=O)NC1C=CC(OC1C(=O)O)N2C=CC(=NC2=O)N)N)C(=N)N.Cl
IUPAC navn (2R,3S,6S)-3-[[(3R)-3-amino-5-[carbamimidoyl(methyl)amino]pentanoyl]amino]-6-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,6-dihydro-2H-pyran-2-carboxylsyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 458.90
Mængde 5 g
PubChem CID 124080960
Formel vægt 348.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver