Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine, 99%
Artikelnummer. 11480104
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480104 25 g 25g
11470104 5 g 5g
11490104 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480104 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13583.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1149-26-4 | C13H17NO4 | 251.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1149-26-4
Molekylær formel C13H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 251.28
MDL nummer MFCD00008922
InChI nøgle CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Synonym n-carbobenzyloxy-l-valine, n-cbz-l-valine, z-val-oh, cbz-l-valine, n-benzyloxycarbonyl-l-valine, n-carbobenzoxy-l-valine, z-l-val-oh, carbobenzoxy-l-valine, z-valine, carbobenzyloxy-l-valine
PubChem CID 726987
IUPAC navn (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-valine
Smeltepunkt 60°C
Mængde 25 g
Beilstein 2056617
Formel vægt 251.28
Procent renhed 99%