Få mere at vide
N-benzyloxycarbonyl-L-tyrosin methylester, 98 %
Artikelnummer. 15489618
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489618 25 g 25g
15479618 5 g 5g
15418136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63113.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 13512-31-7 | C18H19NO5 | 329,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13512-31-7
Molekylær formel C18H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 329.35
MDL nummer MFCD00038784
InChI nøgle SLLMDHBKALJDBW-XISACWJONA-N
Synonym z-tyr-ome, z-l-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, cbz-tyr-ome, z-l-tyr-ome, z-tyr-och3, cbz-tyrosine methyl ester, n-cbz-l-tyrosinemethylester, n-benzyloxycarbonyltyrosine methyl ester
PubChem CID 7010613
SMIL COC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester
Smeltepunkt 93 °C til 97 °C (dekomponering)
IUPAC navn methyl (2S)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat
Mængde 25 g
Formel vægt 329.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.