Få mere at vide
N-benzyloxycarbonyl-L-tyrosin methylester, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine methyl ester |
| Smeltepunkt | 93 °C til 97 °C (dekomponering) |
| IUPAC navn | methyl-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoat |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 329.35 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |