Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosin, 99%, kan indeholde op til ca. 10% vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424403
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424403 25 g 25g
11414403 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424403 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10966.14
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1164-16-5
Molekylær formel C17H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 315.33
MDL nummer MFCD00037180
InChI nøgle MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Synonym z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-tyrosine
Smeltepunkt 57 °C til 60 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2169918
Optisk rotation +10° (c=3 i dioxan)
IUPAC navn (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Formel vægt 315.33
Procent renhed 99%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈10% water