missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyloxycarbonyl L-Threonine Amide O-Methanesulfonate, TRC

Artikelnummer. 30337365
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30337365 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337365 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2859242.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Benzyloxycarbonyl Threonine Amide O-Mesylate
CAS 80082-51-5
Molekylær formel C13 H18 N2 O6 S
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O6S/c1-9(21-22(2,18)19)11(12(14)16)15-13(17)20-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H2,14,16)(H,15,17)/t9-,11+/m1/s1
SMIL C[C@@H](OS(=O)(=O)C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N
IUPAC navn [(2R,3S)-4-amino-4-oxo-3-(phenylmethoxycarbonylamino)butan-2-yl] methanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 330.36
Formel vægt 330.0886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.