Få mere at vide
N-benzyloxycarbonyl-L-threonin, 99%
Artikelnummer. 11305109
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305109 5 g 5g
11315109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17565.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19728-63-3 | C12H15NO5 | 253,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19728-63-3
Molekylær formel C12H15NO5
Molekylvægt (g/mol) 253.25
MDL nummer MFCD00065948
InChI nøgle IPJUIRDNBFZGQN-SCZZXKLOSA-N
Synonym z-thr-oh, n-cbz-l-threonine, z-l-threonine, z-l-thr-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-threonine, cbz-l-threonine, n-carbobenzyloxy-l-threonine, l-threonine, n-phenylmethoxy carbonyl, benzyloxycarbonyl-l-threonine, n-benzyloxy carbonyl-l-threonine
PubChem CID 88217
IUPAC navn (2S,3R)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-threonine
Smeltepunkt 103°C to 105°C
Mængde 5 g
Beilstein 2335409
Optisk rotation −4.5° (c=4 in Acetic Acid)
Formel vægt 253.26
Procent renhed 99%