Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453617
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453617 250 mg 250mg
11446240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27132.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62965-10-0
Molekylær formel C14H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 265.31
MDL nummer MFCD00137411
InChI nøgle NSVNKQLSGGKNKB-LDGXTIHJNA-N
Synonym cbz-l-tert-leucine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3,3-dimethylbutanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-tert-leucine, s-2-benzyloxycarbonylamino-3,3-dimethylbutanoic acid, cbz-tle-oh, z-tle, cbzl-l-tert-leucine
PubChem CID 9899995
SMIL CC(C)(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-tert-leucine
Mængde 250 mg
Optisk rotation −4° (c=1 in Methanol)
IUPAC navn (2S)-3,3-dimethyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
Formel vægt 265.3
Procent renhed 99%