Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-serinbenzylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485257
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485257 1 g 1g
11495257 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22647.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21209-51-8 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-serinbenzylester bruges som byggesten i peptidsyntese og som biokemisk reagens. Det bruges også til at syntetisere den tilsvarende N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serinbenzylester. Yderligere tjener det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzyloxycarbonyl-L-serinbenzylester bruges som byggesten i peptidsyntese og som biokemisk reagens. Det bruges også til at syntetisere den tilsvarende N-benzyloxycarbonyl-O-tert-butyl-(lor dl)-serinbenzylester. Yderligere tjener det som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21209-51-8
Molekylær formel C18H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 329.352
MDL nummer MFCD00037824
InChI nøgle MHHDPGHZHFJLBZ-INIZCTEOSA-N
Synonym z-ser-obzl, cbz-ser-obzl, n-cbz-l-serine benzyl ester, n-z-l-serine benzyl ester, s-benzyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzoxy-l-serine benzyl ester, benzyl n-benzyloxy carbonyl-l-serinate, l-serine,n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, serine, n-phenylmethoxy carbonyl-, phenylmethyl ester, z-l-serine benzyl ester
PubChem CID 6992970
IUPAC navn benzyl (2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-serine benzyl ester
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 329.32
Procent renhed 99%