Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-serine, 99%
Artikelnummer. 11439356
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11439356 100 g 100g
11419356 5 g 5g
11429356 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11439356 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19050.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1145-80-8 | C11H13NO5 | 239.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1145-80-8
Molekylær formel C11H13NO5
Molekylvægt (g/mol) 239.23
MDL nummer MFCD00002662
InChI nøgle GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
PubChem CID 100310
IUPAC navn (2S)-3-hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-serine
Smeltepunkt 117°C to 120°C
Mængde 100 g
Beilstein 2058314
Optisk rotation +6° (c=7 in Acetic Acid)
Formel vægt 239.23
Procent renhed 99%