Få mere at vide
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-prolin, TRC
Artikelnummer. 30348457
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30348457 100 g
1 options
Artikelnummer. 30348457 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB287810100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline
CAS 1148-11-4
Molekylær formel C13H15NO4
Mængde 100 g
Synonym (2S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (S)-1,2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1,2-L-2-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-Benzyl Ester, (2S)-1-Pyrrolidinedicarboxylic Acid 1-(Phenylmethyl) Ester, (2S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-1-(Benzyloxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic Acid, 1-(Benzyloxycarbonyl)-L-proline, 1-Carbobenzoxy-L-proline, Benzyloxycarbonyl-L-proline, Carbobenzoxy-L-proline, Carbobenzoxy-S-proline, Carbobenzyloxy-L-proline, Cbz-L-Pro-OH, L-Cbz-Proline, N-(Carbobenzyloxy)-L-proline, N-Benzyloxycarbonyl-(S)-proline, N-Carbobenzoxy-L-proline, N-Carbobenzyloxy-(S)-proline, N-Cbz-L-proline, N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-proline
InChI formel InChI=1S/C13H15NO4/c15-12(16)11-7-4-8-14(11)13(17)18-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,15,16)/t11-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn (2S)-1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 249.26
Formel vægt 249.1001