Få mere at vide
N-benzyloxycarbonyl-L-prolin, 98+%
Artikelnummer. 11339729
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339729 5 g 5g
11319729 50 g 50g
11329729 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21672.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 1148-11-4 | C13H15NO4 | 249,266 g/mol
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-prolin er en potent inhibitor af prolidase; en specifik peptidase, der spalter dipeptider med en C-terminal prolyl- og hydroxylprolylrest. Det bruges også i syntesen af N-(L-Prolyl)-β -alanin som er et derivat af den naturligt forekommende beta-aminosyreβ - Alanine.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-prolin er en potent inhibitor af prolidase; en specifik peptidase, der spalter dipeptider med en C-terminal prolyl- og hydroxylprolylrest. Det bruges også i syntesen af N-(L-Prolyl)-β -alanin som er et derivat af den naturligt forekommende beta-aminosyreβ - Alanine.
Opløselighed Opløselighed i methanol, næsten gennemsigtighed
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1148-11-4
Molekylær formel C13H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 249.266
MDL nummer MFCD00003170
InChI nøgle JXGVXCZADZNAMJ-NSHDSACASA-N
Synonym z-pro-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-proline, n-carbobenzoxy-l-proline, n-cbz-l-proline, benzyloxycarbonyl-l-proline, carbobenzoxyproline, carbobenzyloxy-l-proline, carbobenzoxy-l-proline, benzyloxycarbonylproline, n-carbobenzyloxy-l-proline
PubChem CID 101987
IUPAC navn (2S)-1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CC(N(C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
Smeltepunkt 75 °C til 77 °C
Mængde 5 g
Beilstein 88579
Optisk rotation −60° (c=1 i eddikesyre)
Formel vægt 249.27
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.