Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanine, 99%
Artikelnummer. 11493397
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11493397 5 g 5g
11403407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17182.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1161-13-3 | C17H17NO4 | 299.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1161-13-3
Molekylær formel C17H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 299.33
MDL nummer MFCD00020418
InChI nøgle RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Synonym z-phe-oh, n-cbz-l-phenylalanine, carbobenzoxyphenylalanine, cbz-phe-oh, n-carbobenzoxy-l-phenylalanine, carbobenzoxy-l-phenylalanine, z-l-phenylalanine, benzyloxycarbonyl phenylalanine, n-carbobenzyloxy-l-phenylalanine
PubChem CID 70878
IUPAC navn (2S)-3-phenyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-phenylalanine
Smeltepunkt 86°C to 92°C
Mængde 5 g
Beilstein 2222826
Optisk rotation +5° (c=5 in Acetic Acid)
Formel vægt 299.33
Procent renhed 99%