Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468889
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15468889 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15468889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08840.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-methionine
CAS 1152-62-1
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Molekylær formel C13H17NO4S
MDL nummer MFCD00065124
Mængde 5 g
Beilstein 2058696
Synonym z-met-oh, n-cbz-l-methionine, cbz-l-methionine, cbz-met-oh, z-l-methionine, n-carbobenzyloxy-l-methionine, n-carbobenzoxy-l-methionine, benzyloxycarbonyl-l-methionine, n-benzyloxy carbonyl-l-methionine, n-benzyloxycarbonyl-l-methionine
InChI nøgle FPKHNNQXKZMOJJ-UHFFFAOYNA-N
Optisk rotation −26° (c=1 in Methanol)
SMIL CSCCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-4-methylsulfanyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.34
PubChem CID 1550857
Formel vægt 283.35
Procent renhed ≥98%