Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycine, 98%
Artikelnummer. 15482459
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482459 250 mg 250mg
15462459 1 g 1g
15472459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482459 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65088.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6610-42-0 | C15H19N3O6 | 337.332 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6610-42-0
Molekylær formel C15H19N3O6
Molekylvægt (g/mol) 337.332
MDL nummer MFCD00055926
InChI nøgle SOUXAAOTONMPRY-NSHDSACASA-N
Synonym z-gln-gly-oh, s-2-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanamido acetic acid, benzyloxycarbonyl-l-glutaminylglycine, cbz-l-gln-gly-oh, benzyloxy carbonyl-l-glutaminylglycine, s-2-5-amino-2-benzyloxy carbonyl-amino-5-oxopentanamido acetic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-carbamoylbutanamido acetic acid, 2-2s-5-amino-5-oxo-2-phenylmethoxycarbonylamino pentanoyl amino acetic acid
PubChem CID 6994993
IUPAC navn 2-[[(2S)-5-amino-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoyl]amino]eddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminylglycine
Beilstein 2179068
Mængde 250 mg
Formel vægt 337.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof