Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid, 99%
Artikelnummer. 11473268
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473268 10 g 10g
11483268 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17686.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1155-62-0 | C13H15NO6 | 281.264 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1155-62-0
Molekylær formel C13H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 281.264
MDL nummer MFCD00002801
InChI nøgle PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Synonym n-cbz-l-glutamic acid, z-glu-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid, carbobenzoxy-l-glutamic acid, n-carbobenzoxy-l-glutamic acid, s-2-benzyloxy carbonyl amino pentanedioic acid, n-benzyloxycarbonylglutamic acid, n-carbobenzyloxy-l-glutamic acid, z-l-glu-oh
PubChem CID 70866
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentandisyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid
Smeltepunkt 108°C to 116°C
Mængde 10 g
Beilstein 2061272
Optisk rotation −7.5° (c=4 in Acetic Acid)
Formel vægt 281.27
Procent renhed 99%