Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495127 5 g 5g
11485127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22557.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3886-08-6
Molekylær formel C17H22NO6
Molekylvægt (g/mol) 336.37
MDL nummer MFCD00038274
InChI nøgle GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
Synonym z-glu otbu-oh, cbz-glu obut-oh, cbz-l-glu otbu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-cbz-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-4-tert-butyl oxycarbonyl-2-phenylmethoxy carbonylamino butanoic acid, 5-tert-butyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, pubchem6261
PubChem CID 107472
IUPAC navn (2S)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Smeltepunkt 85°C to 88°C
Mængde 5 g
Optisk rotation −13° (c=2 in Methanol)
Formel vægt 337.37
Procent renhed 97%