Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-methyl ester, 98%
Artikelnummer. 15440646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440646 1 g 1g
15450646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53417.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5672-83-3 | C14H17NO6 | 295.291 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5672-83-3
Molekylær formel C14H17NO6
Molekylvægt (g/mol) 295.291
MDL nummer MFCD00083278
InChI nøgle BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Synonym z-glu-ome, z-l-glu-ome, 1-methyl n-carbobenzoxy-l-glutamate, 4s-4-benzyloxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, cbz-glu-ome, l-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-methyl ester, n-cbz-l-glu-ome, z-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-cbz-l-glutamic acid 1-methyl ester, n-carbobenzoxy-l-glutamic acid 1-methyl ester
PubChem CID 2733408
IUPAC navn (4S)-5-methoxy-5-oxo-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-methyl ester
Smeltepunkt 64°C to 70°C
Brydningsindeks 1.4365
Mængde 1 g
Beilstein 2567599
Optisk rotation −24° (c=1 in Ethanol)
Formel vægt 295.29
Procent renhed 98%