Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester, 95%
Artikelnummer. 15418066
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418066 25 g 25g
15408066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62975.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3705-42-8 | C20H21NO6 | 371.389 g/mol
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminsyre 1-benzylester anvendt som et potentielt neurobeskyttende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminsyre 1-benzylester brugt som et potentielt neurobeskyttende middel.
Opløselighed
Opløselig i methanol, dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3705-42-8
Molekylær formel C20H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 371.389
MDL nummer MFCD00077013
InChI nøgle VWHKODOUMSMUAF-KRWDZBQOSA-N
Synonym z-glu-obzl, cbz-glu-obzl, cbz-l-glutamic acid 1-benzyl ester, z-l-glu-obzl, n-cbz-l-glutamic acid benzyl ester, n-carbobenzyloxy-l-glutamic acid o-benzyl ester, s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, 4s-5-benzyloxy-4-benzyloxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-l-glutamic acid, a-benzyl ester, z-l-glutamic acid alpha-benzyl ester
PubChem CID 6994031
IUPAC navn (4S)-5-oxo-5-phenylmethoxy-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester
Smeltepunkt 98°C to 102°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formel vægt 371.38
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.