Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester, 95%
Beskrivelse
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminsyre 1-benzylester anvendt som et potentielt neurobeskyttende middel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutaminsyre 1-benzylester brugt som et potentielt neurobeskyttende middel.
Opløselighed
Opløselig i methanol, dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester |
| Smeltepunkt | 98°C to 102°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol,dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 371.38 |
| Procent renhed | 95% |