missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Beta-chloroalanine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-beta-chloroalanine Methyl Ester |
| CAS | 62107-38-4 |
| Molekylær formel | C12 H14 Cl N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Ss-Chloroalanine Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H](CCl)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | methyl (2R)-3-chloro-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.7 |
| Formel vægt | 271.0611 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?