Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11352686
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352686 5 g 5g
11362686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08745.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1152-61-0
Molekylær formel C12H13NO6
Molekylvægt (g/mol) 267.237
MDL nummer MFCD00002719
InChI nøgle XYXYXSKSTZAEJW-VIFPVBQESA-N
Synonym z-asp-oh, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid, cbz-asp-oh, n-carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-cbz-l-aspartic acid, z-l-aspartic acid, carbobenzoxy-l-aspartic acid, n-z-l-aspartic acid, n-benzyloxycarbonylaspartic acid, z-l-asp-oh
PubChem CID 2723942
IUPAC navn (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butandisyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid
Smeltepunkt 116°C to 121°C
Mængde 5 g
Beilstein 2336722
Optisk rotation +9° (c=2 in Acetic Acid)
Formel vægt 267.24
Procent renhed ≥98%