missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15455296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455296 5 g 5g
15416268 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15455296 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59838.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Det er et farmaceutisk mellemprodukt.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Det er et farmaceutisk mellemprodukt.

Opløselighed
Opløseligt i DMSO og methanol.

Bemærk
Holdes væk fra varme og fugt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5545-52-8
Molekylær formel C16H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 323.345
MDL nummer MFCD00042857
InChI nøgle HLSLRFBLVZUVIE-LBPRGKRZSA-N
Synonym z-asp otbu-oh, n-cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, cbz-asp obut-oh, z-asp otbu-oh.dcha, cbz-l-aspartic 4-tert-butyl ester, s-2-benzyloxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, z-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butyl hydrogen n-phenylmethoxy carbonyl-l-aspartate, z-asp otbu-oh.h2o
PubChem CID 111082
IUPAC navn (2S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Lineær formel (CH3)3CO2CCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 2569846
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,and methanol.
Formel vægt 323.34
Procent renhed 98%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.