Få mere at vide
N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 1-benzyl ester, 95%
Artikelnummer. 15457266
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15457266 25 g 25g
15437266 1 g 1g
15447266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15457266 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62306.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4779-31-1 | C19H19NO6 | 357.36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4779-31-1
Molekylær formel C19H19NO6
Molekylvægt (g/mol) 357.36
MDL nummer MFCD00038594
InChI nøgle UYOZWZKJQRBZRH-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-asp-obzl, n-carbobenzyloxy-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 1-benzyl n-carbobenzyloxy-l-aspartate, 3s-4-benzyloxy-3-benzyloxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 3s-4-oxo-4-phenylmethoxy-3-phenylmethoxycarbonylamino butanoic acid, z-asp-obn, cbz-l-asp-obn, benzyloxycarbonyl-l-aspartic-benzyl ester, n-benzyloxycarbonyl-l-aspartic acid 1-benzyl ester, 2-benzyl-oxycarbonylamino-succinic acid 1-benzyl ester
PubChem CID 6994509
IUPAC navn 4-(benzyloxy)-3-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-oxobutansyre
SMIL OC(=O)CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-aspartic acid 1-benzyl ester
Mængde 25 g
Formel vægt 357.36
Procent renhed 95%