missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-benzyloxycarbonyl-L-alaninol, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7029588
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15463597

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27066.03

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 66674-16-6 | C11H15NO3 | 209.25 g/mol

N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol bruges som et vigtigt organisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.

Opløselighed Opløselig i ethanol
.

Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 66674-16-6
Molekylær formel C11H15NO3
Molekylvægt (g/mol) 209.25
MDL nummer MFCD00672530
InChI nøgle AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Synonym cbz-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-z-l-alaninol, s-benzyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, benzyl n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, carbamic acid, 1s-2-hydroxy-1-methylethyl-, phenylmethyl ester, phenylmethyl n-2s-1-oxidanylpropan-2-yl carbamate, n-2s-1-hydroxypropan-2-yl carbamic acid phenylmethyl ester, n-cbz-l-alaninol, cbz-l-ala-ol
PubChem CID 10262499
IUPAC navn benzyl-N-[(2S)-1-hydroxypropan-2-yl]carbamat
SMIL C[C@@H](CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Benzyloxycarbonyl-L-alaninol
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol.
Mængde 1 g
Formel vægt 209.25

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.